5-Fluoro-2-metoxipiridina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC10417-1G PC10417-5G PC10417-10G
APOSPC10417-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10417-1G APOSPC10417-5G APOSPC10417-10G
5-Fluoro-2-metoxipiridina 97%
5-Fluoro-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆FNO
Pto. Ebullición: 137…140 °C
Pto. de inflamación: <60 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03095252
Núm. CAS: 51173-04-7
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR