2,3-Difluoropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10418-100G PC10418-25G
APOSPC10418-100GEA 510 EUR
APOSPC10418-100G APOSPC10418-25G
2,3-Difluoropiridina 97%
2,3-Difluoropiridina
Formula: C₅H₃F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114143
Núm. CAS: 1513-66-2