4-Bromo-2-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
PC1042-100G PC1042-500G PC1042-50G
APOSPC1042-100GEA 50.9 EUR
APOSPC1042-100G APOSPC1042-500G APOSPC1042-50G
4-Bromo-2-(trifluorometil)anilina 98%
4-Bromo-2-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
Pto. Ebullición: 84…86 °C/5mmHg
Densidad: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064393
Núm. CAS: 445-02-3
EINECS: 207-150-8