2-Fluoro-3-nitro-6-picolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Fluoro-6-metil-3-nitropiridina
PC10420-25G PC10420-5G
APOSPC10420-25GEA 379 EUR
APOSPC10420-25G APOSPC10420-5G
2-Fluoro-3-nitro-6-picolina 97%
2-Fluoro-3-nitro-6-picolina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095067
Núm. CAS: 19346-45-3