2-Fluoro-5-iodopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10421-100G PC10421-25G PC10421-5G
APOSPC10421-100GEA 275 EUR
APOSPC10421-100G APOSPC10421-25G APOSPC10421-5G
2-Fluoro-5-iodopiridina 98%
2-Fluoro-5-iodopiridina
Formula: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Pto. de fusión: 35…36 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095301
Núm. CAS: 171197-80-1