2-Bromo-5-fluoro-6-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoro-6-picolina
PC10422-25G PC10422-5G PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA 78.3 EUR
APOSPC10422-25G APOSPC10422-5G APOSPC10422-10G
2-Bromo-5-fluoro-6-metilpiridina 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrFN
Pto. de fusión: 63…65 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095064
Núm. CAS: 374633-38-2