2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,4,5-Trifluorophenacyl bromide
PC10423-1G PC10423-5G
APOSPC10423-1GEA 244 EUR
APOSPC10423-1G APOSPC10423-5G
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2',4',5'-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368689
Núm. CAS: 193977-34-3
UN: 1759
ADR: 8 III