2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC10425-1G PC10425-5G
APOSPC10425-1GEA 232 EUR
APOSPC10425-1G APOSPC10425-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅BrClF₃O
Pto. de fusión: 27…29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094501
Núm. CAS: 79779-64-9
UN: 1759
ADR: 8,III