2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10426-1G PC10426-5G PC10426-10G
APOSPC10426-1GEA 244 EUR
APOSPC10426-1G APOSPC10426-5G APOSPC10426-10G
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',3',6'-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
Pto. de fusión: 29.8…30…3 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368691
Núm. CAS: 886762-81-8
UN: 1759
ADR: 8 III