2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methylphenacyl bromide
PC10429-1G PC10429-250MG PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA 105 EUR
APOSPC10429-1G APOSPC10429-250MG APOSPC10429-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₈BrFO
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368693
Núm. CAS: 505097-09-6
UN: 3261
ADR: 8 III