2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-toluidina
PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
Pto. Ebullición: 81…82 °C/5mmHg
Densidad: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007637
Núm. CAS: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 3267
ADR: 8,II