3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10443-1G PC10443-5G PC10443-25G
APOSPC10443-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10443-1G APOSPC10443-5G APOSPC10443-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Pto. Ebullición: 88…90 °C/14mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368699
Núm. CAS: 887266-90-2
UN: 3265
ADR: 8,III