2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluorobenzoylchloride
PC10444-1G PC10444-5G
APOSPC10444-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10444-1G APOSPC10444-5G
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
MW: 237,46 g/mol
Pto. Ebullición: 108…109 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368700
Núm. CAS: 95383-36-1
UN: 3265
ADR: 8,III