3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10445-1G PC10445-5G
APOSPC10445-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10445-1G APOSPC10445-5G
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
3-Nitro-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₃
Pto. Ebullición: 153 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 24…25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368701
Núm. CAS: 400-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III