3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 29 EUR
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Pto. de fusión: 96…101 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660202
Núm. CAS: 886498-89-1