3-Fluoro-4-(trifluorometoxi)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10448-1G PC10448-5G PC10448-25G
APOSPC10448-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10448-1G APOSPC10448-5G APOSPC10448-25G
3-Fluoro-4-(trifluorometoxi)fenol
3-Fluoro-4-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₄F₄O₂
MW: 196.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660342
Núm. CAS: 177596-38-2