3-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 150 EUR
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benzaldehído 98%
3-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236275
Núm. CAS: 473917-15-6