2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 306 EUR
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O₃
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115958
Núm. CAS: 145742-65-0