4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-toluidina
PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina 97%
4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Pto. Ebullición: 81…84 °C/0.5mmHg
Pto. de fusión: 46…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007827
Núm. CAS: 393-36-2
EINECS: 206-885-1