2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1048-1G PC1048-5G
APOSPC1048-1GEA 0 EUR
APOSPC1048-1G APOSPC1048-5G
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorometil)anilina 98%
2-Bromo-6-nitro-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 69…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042151
Núm. CAS: 113170-71-1