4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
PC1050-100G
PC1050-25G
APOSPC1050-100GEA
24.8
EUR
APOSPC1050-100G
APOSPC1050-25G
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina 99%
4-Cloro-2-(trifluorometil)anilina
Formula:
C₇H₅ClF₃N Pto. Ebullición: 66…67 °C/3mmHg Pto. de fusión: 44447 °C Densidad: 1,386 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 95 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007841 Núm. CAS: 445-03-4 EINECS: 207-151-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...