5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10501-1G
PC10501-5G
PC10501-25G
APOSPC10501-1GEA
34.8
EUR
APOSPC10501-1G
APOSPC10501-5G
APOSPC10501-25G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Formula:
C₇H₇BrFN MW: 204,0400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11504886 Núm. CAS: 945244-29-1 |