Isocianato de 2,4,6-trifluorofenilo 85%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 99.2 EUR
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
Isocianato de 2,4,6-trifluorofenilo 85%
Isocianato de 2,4,6-trifluorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₂F₃NO
MW: 173.09 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C
Densidad: 1.359 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426028
Núm. CAS: 50528-80-8
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II