Ácido 4,5-difluoroantranilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-amino-4,5-difluorobenzoico
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 235 EUR
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
Ácido 4,5-difluoroantranilico 97%
Ácido 4,5-difluoroantranilico
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Pto. de fusión: 174…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077509
Núm. CAS: 83506-93-8