2-Amino-3,5-difluoropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoro-2-pyridylamine, 3,5-Difluoropyridin-2-amine
PC10505-25G
APOSPC10505-25GEA 306 EUR
APOSPC10505-25G
2-Amino-3,5-difluoropiridina
2-Amino-3,5-difluoropiridina
Formula: C₅H₄F₂N₂
Pto. de fusión: 52…59 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788760
Núm. CAS: 732306-31-9