2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10506-1G PC10506-250MG PC10506-5G
APOSPC10506-1GEA 149 EUR
APOSPC10506-1G APOSPC10506-250MG APOSPC10506-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 150 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04039321
Núm. CAS: 681812-07-7