3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Proveedor: Apollo Scientific
PC10507-1G PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 0 EUR
APOSPC10507-1G APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Formula: C₁₀H₉ClF₆Si
Pto. Ebullición: 95…96 °C/30mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862186
Núm. CAS: 732306-23-9