2-Bromo-3,5-difluoropiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10508-1G PC10508-25G PC10508-5G
APOSPC10508-1GEA 26.1 EUR
APOSPC10508-1G APOSPC10508-25G APOSPC10508-5G
2-Bromo-3,5-difluoropiridina 99%
2-Bromo-3,5-difluoropiridina
Formula: C₅H₂BrF₂N
Pto. Ebullición: 36…37 °C/0,6mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840197
Núm. CAS: 660425-16-1