tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1051-250MG PC1051-50MG
APOSPC1051-250MGEA 174 EUR
APOSPC1051-250MG APOSPC1051-50MG
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₂FN₃O₂
MW: 237,24 g/mol
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797502
Núm. CAS: 155601-71-1