Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic, 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
PC10510-100G PC10510-25G PC10510-5G
APOSPC10510-100GEA 325 EUR
APOSPC10510-100G APOSPC10510-25G APOSPC10510-5G
Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico
Ácido 5-bromo-2-fluoro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₄BBrFNO₂
MW: 219,8 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039317
Núm. CAS: 501435-91-2