Cloruro de 2-bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
PC10511-5G PC10511-25G
APOSPC10511-5GEA 174 EUR
APOSPC10511-5G APOSPC10511-25G
Cloruro de 2-bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoilo
Cloruro de 2-bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoilo
Formula: C₇BrClF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001174
Núm. CAS: 151096-42-3