Ácido 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10514-1G PC10514-25G PC10514-5G
APOSPC10514-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10514-1G APOSPC10514-25G APOSPC10514-5G
Ácido 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoico
Ácido 3-bromo-2,4,5-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₂BrF₃O₂
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664065
Núm. CAS: 104222-42-6