2-Bromo-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10515-1G PC10515-5G
APOSPC10515-1GEA 139 EUR
APOSPC10515-1G APOSPC10515-5G
2-Bromo-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
2-Bromo-5-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₅BrF₃N
MW: 264.04 g/mol
Pto. Ebullición: 144…146 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973763
Núm. CAS: 732306-26-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III