5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC10516-100G
PC10516-25G
PC10516-5G
APOSPC10516-100GEA
30.6
EUR
APOSPC10516-100G
APOSPC10516-25G
APOSPC10516-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine 97%
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formula:
C5H2ClF2N Pto. Ebullición: 135 °C Densidad: 1,442 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 48 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04039314 Núm. CAS: 89402-43-7 EINECS: 410-090-7 UN: 1993 ADR: 3,III |