Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-cloro-4-(trifluorometil)fenilborano
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 277 EUR
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Ácido (2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02684337
Núm. CAS: 254993-59-4