Alcohol 2-fluoro-5-metoxibencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)methanol
PC1052-1G PC1052-25G PC1052-5G
APOSPC1052-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1052-1G APOSPC1052-25G APOSPC1052-5G
Alcohol 2-fluoro-5-metoxibencilico
Alcohol 2-fluoro-5-metoxibencilico
Formula: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116337
Núm. CAS: 161643-29-4