2-Fluoropiridina-3-carbonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-2-fluoropyridine
PC10522-100G PC10522-25G PC10522-5G
APOSPC10522-100GEA 116 EUR
APOSPC10522-100G APOSPC10522-25G APOSPC10522-5G
2-Fluoropiridina-3-carbonitrilo 98%
2-Fluoropiridina-3-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
Pto. de fusión: 27…33 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095082
Núm. CAS: 3939-13-7