ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10523-1G PC10523-5G
APOSPC10523-1GEA 93.1 EUR
APOSPC10523-1G APOSPC10523-5G
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
ω,ω-Dibromo-4-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅Br₂FO
Pto. de fusión: 36…38 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791309
Núm. CAS: 7542-64-5
UN: 3261
ADR: 8,III