3,5-Dicloro-2-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10524-1G PC10524-5G PC10524-25G
APOSPC10524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10524-1G APOSPC10524-5G APOSPC10524-25G
3,5-Dicloro-2-fluoropiridina 98%
3,5-Dicloro-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₂Cl₂FN
Pto. de fusión: 41…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039349
Núm. CAS: 823-56-3