Ácido 4,5-difluoro-2-nitrobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
Ácido 4,5-difluoro-2-nitrobenzoico
Ácido 4,5-difluoro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Pto. de fusión: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799521
Núm. CAS: 20372-63-8