3,5-Difluoropicolinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
PC10530-25G PC10530-5G
APOSPC10530-25GEA 89.9 EUR
APOSPC10530-25G APOSPC10530-5G
3,5-Difluoropicolinic acid
3,5-Difluoropicolinic acid
Formula: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Pto. de fusión: 202…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664124
Núm. CAS: 745784-04-7