3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10535-25G PC10535-5G PC10535-1G PC10535-10G
APOSPC10535-25GEA 0 EUR
APOSPC10535-25G APOSPC10535-5G APOSPC10535-1G APOSPC10535-10G
3-Fluorophenylglyoxal hydrate 97%
3-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formula: C₈H₇O₃F
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800769
Núm. CAS: 121247-01-6