Ácido 2-fluoro-3-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-pyridinylboronic acid, (2-Fluoropyridin-3-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-3-boronic acid
PC10537-25G PC10537-5G
APOSPC10537-25GEA 42.2 EUR
APOSPC10537-25G APOSPC10537-5G
Ácido 2-fluoro-3-piridinmetabórico
Ácido 2-fluoro-3-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BFNO₂
Pto. de fusión: 172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411557
Núm. CAS: 174669-73-9