2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10538-1G PC10538-250MG
APOSPC10538-1GEA 314 EUR
APOSPC10538-1G APOSPC10538-250MG
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid 97%
2-Fluoroquinoline-3-boronic acid
Formula: C₉H₇BFNO₂
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD05664131
Núm. CAS: 745784-10-5