5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
PC1054-100G PC1054-25G PC1054-5G
APOSPC1054-100GEA 267 EUR
APOSPC1054-100G APOSPC1054-25G APOSPC1054-5G
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina 97%
5-Bromo-2-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃BrF₃N
MW: 226,00 g/mol
Pto. Ebullición: 68…70 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 39…45 °C
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657686
Núm. CAS: 436799-32-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III