Ácido (2,3,4,5-tetrafluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi(2,3,4,5-tetrafluorofenil)borano
PC10540-1G PC10540-250MG
APOSPC10540-1GEA 401 EUR
APOSPC10540-1G APOSPC10540-250MG
Ácido (2,3,4,5-tetrafluorofenil)metabórico 97%
Ácido (2,3,4,5-tetrafluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₃BF₄O₂
MW: 193,89 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04039308
Núm. CAS: 179923-32-1