Ácido (2,3,4-trifluorofenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10547-100G PC10547-25G
APOSPC10547-100GEA 200 EUR
APOSPC10547-100G APOSPC10547-25G
Ácido (2,3,4-trifluorofenil)metabórico
Ácido (2,3,4-trifluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Pto. de fusión: 229…235 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863168
Núm. CAS: 226396-32-3