Ácido 2,2-difluorobutírico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1055-1G PC1055-5G
APOSPC1055-1GEA 61.3 EUR
APOSPC1055-1G APOSPC1055-5G
Ácido 2,2-difluorobutírico 97%
Ácido 2,2-difluorobutírico
Formula: C₄H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 100…101 °C/8,5mmHg
Pto. de fusión: 44446 °C
Densidad: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093765
Núm. CAS: 2366-62-3
UN: 3265
ADR: 8,II