2,3,5-Trifluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10551-25G PC10551-5G PC10551-100G
APOSPC10551-25GEA 137 EUR
APOSPC10551-25G APOSPC10551-5G APOSPC10551-100G
2,3,5-Trifluoropiridina 98%
2,3,5-Trifluoropiridina
Formula: C₅H₂F₃N
MW: 133.07 g/mol
Pto. Ebullición: 102 °C
Densidad: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001162
Núm. CAS: 76469-41-5
UN: 1993
ADR: 3 III