2,4,6-Trifluoropiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10553-1G PC10553-5G
APOSPC10553-1GEA 96.3 EUR
APOSPC10553-1G APOSPC10553-5G
2,4,6-Trifluoropiridina 97%
2,4,6-Trifluoropiridina
Formula: C₅H₂F₃N
MW: 133.07 g/mol
Pto. Ebullición: 97…99 °C
Densidad: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001161
Núm. CAS: 3512-17-2
UN: 2924
ADR: 3+8 II